Få mere at vide
5,7-dichlor-1,6-naphthyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11926711 1 g Glasflaske 1g
11358431 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440670010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 337958-60-8 | C8H4Cl2N2 | 199.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 337958-60-8
Molekylær formel C8H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 199.04
InChI nøgle HNRPBMNTCYRAJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem14653, 5,7-dichloro-1,6-napthyridine, 1,6-naphthyridine,5,7-dichloro, 1,6-naphthyridine, 5,7-dichloro, 5,7-bis chloranyl-1,6-naphthyridine
PubChem CID 12204233
IUPAC navn 5,7-dichlor-1,6-naphthyridin
SMIL C1=CC2=C(N=C(C=C2N=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 7-Dichloro-1, 6-naphthyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 138°C to 140°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 199.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver