Få mere at vide
5,7-Dibromoquinolin-8-ol, TRC
Artikelnummer. 30377463
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30377463 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30377463 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD426143100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Broxyquinoline
CAS 521-74-4
Molekylær formel C9 H5 Br2 N O
Mængde 100 mg
Synonym 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-
InChI formel InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
SMIL Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
IUPAC navn 5,7-dibromoquinolin-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 302.95
Formel vægt 300.8738