Få mere at vide
5,7-Dibromo-8-hydroxyquinolin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline |
| Smeltepunkt | 198 °C til 203 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 153624 |
| Merck Index | 14,1453 |
| Formel vægt | 302.96 |
| Procent renhed | 98% |