Få mere at vide
5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 97%
Artikelnummer. 11422447
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422447 50 g 50g
11432447 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14284.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 521-74-4 | C9H5Br2NO | 302.953 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 521-74-4
Molekylær formel C9H5Br2NO
Molekylvægt (g/mol) 302.953
MDL nummer MFCD00006785
InChI nøgle ZDASUJMDVPTNTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym broxyquinoline, 5,7-dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-dibromo-8-quinolinol, broxyquinolin, dibromoxin, dibromoxine, dibromoxyquinoline, broxiquinoline, dibromoquin, broxykinolin
PubChem CID 2453
IUPAC navn 5,7-dibromquinolin-8-ol
SMIL C1=CC2=C(C(=C(C=C2Br)Br)O)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline
Smeltepunkt 198°C to 203°C
Mængde 50 g
Beilstein 153624
Merck Index 14,1453
Formel vægt 302.96
Procent renhed 98%