Få mere at vide
5,7-Diazaspiro[3.4]octane-6,8-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Diazaspiro[3.4]octane-6,8-dione |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2/c9-4-6(2-1-3-6)8-5(10)7-4/h1-3H2,(H2,7,8,9,10) |
| Formel vægt | 140.0586 |