missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,7-Bis-(benzyloxy)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-4H-chromen-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Bis-(benzyloxy)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-4H-chromen-4-one |
| CAS | 96333-59-4 |
| Molekylær formel | C36 H28 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H28O5/c37-32-22-33(29-16-18-30(19-17-29)38-23-26-10-4-1-5-11-26)41-35-21-31(39-24-27-12-6-2-7-13-27)20-34(36(32)35)40-25-28-14-8-3-9-15-28/h1-22H,23-25H2 |
| SMIL | O=C1C=C(Oc2cc(OCc3ccccc3)cc(OCc4ccccc4)c12)c5ccc(OCc6ccccc6)cc5 |
| IUPAC navn | 5,7-bis(phenylmethoxy)-2-(4-phenylmethoxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 540.6 |
| Formel vægt | 540.1937 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?