missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,7-Bis-(benzyloxy)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-3-hydroxy-4H-chromen-4-one, TRC

Artikelnummer. 30346093
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346093 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41089025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,7-Bis-(benzyloxy)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-3-hydroxy-4H-chr
CAS 23405-70-1
Molekylær formel C36 H28 O6
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C36H28O6/c37-34-33-31(41-24-27-14-8-3-9-15-27)20-30(40-23-26-12-6-2-7-13-26)21-32(33)42-36(35(34)38)28-16-18-29(19-17-28)39-22-25-10-4-1-5-11-25/h1-21,38H,22-24H2
SMIL OC1=C(Oc2cc(OCc3ccccc3)cc(OCc4ccccc4)c2C1=O)c5ccc(OCc6ccccc6)cc5
IUPAC navn 3-hydroxy-5,7-bis(phenylmethoxy)-2-(4-phenylmethoxyphenyl)chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 556.6
Formel vægt 556.1886
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.