Få mere at vide
5,7,8,9-Tetrahydro-5-methyl-3-phenyl-pyrido[3',2':4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7,8,9-Tetrahydro-5-methyl-3-phenyl-pyrido[3',2':4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-ol |
| Analyt- eller komponentnavne | 5,7,8,9-Tetrahydro-5-methyl-3-phenyl-pyrido[3',2':4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H16 N4 O |
| Synonym | 5-Methyl-3-phenyl-5,7,8,9-tetrahydropyrido[3',2':4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N4O/c1-19-13-9-12(11-5-3-2-4-6-11)10-17-15(13)20-8-7-14(21)18-16(19)20/h2-6,9-10,14,21H,7-8H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN1C2=NC(O)CCN2c3ncc(cc13)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 8-methyl-5-phenyl-1,3,8,10-tetrazatricyclo[7.4.0.02,7]trideca-2,4,6,9-tetraen-11-ol |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |