missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,7,3',4'-Tetra-O-benzylcatechin, TRC

Artikelnummer. 30411656
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411656 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411656 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT284700100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,7,3',4'-Tetra-O-benzylcatechin
CAS 20728-73-8
Molekylær formel C43H38O6
Mængde 100 mg
Synonym (2R,3S)-2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-3,4-dihydro-5,7-bis(phenylmethoxy)-2H-1-benzopyran-3-ol, (+)-3',4',5,7-Tetrakis(benzyloxy)-3-flavanol
InChI formel InChI=1S/C43H38O6/c44-38-26-37-40(47-29-33-17-9-3-10-18-33)24-36(45-27-31-13-5-1-6-14-31)25-41(37)49-43(38)35-21-22-39(46-28-32-15-7-2-8-16-32)42(23-35)48-30-34-19-11-4-12-20-34/h1-25,38,43-44H,26-30H2/t38-,43+/m0/s1
SMIL O[C@H]1Cc2c(OCc3ccccc3)cc(OCc4ccccc4)cc2O[C@@H]1c5ccc(OCc6ccccc6)c(OCc7ccccc7)c5
IUPAC navn (2R,3S)-2-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-5,7-bis(phenylmethoxy)-3,4-dihydro-2H-chromen-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 650.76
Formel vægt 650.2668
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.