Få mere at vide
5,6-trans-Vitamin D3, ~90%, TRC
Artikelnummer. 18011220
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18011220 25 mg
18003810 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV67606525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22350-41-0
Molekylær formel C27 H44 O
Molekylvægt (g/mol) 384.64
Synonym (1S,3E)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylenecyclohexanol, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol, (3β,5E,7E)- (9CI), 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3β-ol, (E,E)- (8CI), 5,6-trans-Cholecalciferol, 5,6-trans-Vitamin D3, trans-Vitamin D3, Cholecalciferol impurity A, Trans-cholecalciferol
IUPAC navn (1S,3E)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-trans-Vitamin D3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13+/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Formel vægt 384.3392