Få mere at vide
5,6-trans-vitamin D2, TRC
Artikelnummer. 30457220
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457220 25 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30457220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV67606025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-trans-Vitamin D2
CAS 51744-66-2
Molekylær formel C28H44O
Mængde 25 mg
Synonym 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol','(3β,5E,7E,22E)- (9CI), (5E,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3β-ol, (5E)-Ergocalciferol, 5,6-trans-Ergocalciferol, 5,6-trans-Vitamin D2
InChI formel InChI=1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13+/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
SMIL CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
IUPAC navn (1S,3E)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethyrdin]-4-methylidenecyclohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 396.65
Formel vægt 396.3392