Få mere at vide
5(6)-Tetramethylrhodamin isothiocyanat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494659
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494659 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15494659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62258.MA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95197-95-8 | C25H21N3O3S
5(6)-TRITC anvendes i vid udstrækning til fremstilling af biokonjugater af proteiner og nukleinsyrer. Den er velegnet til protein-, peptid- og nukleotidmærkning. Fungerer som acceptor for FRET. Det anbefales som et donormolekyle i disse FRET-baserede applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5
(6)-TRITC anvendes i vid udstrækning til fremstilling af biokonjugater af proteiner og nukleinsyrer. Den er velegnet til protein-, peptid- og nukleotidmærkning. Fungerer som acceptor for FRET. Det anbefales som donormolekyle i disse FRET-baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5(6)-Tetramethylrhodamine isothiocyanate
CAS 95197-95-8
Farve Lilla til rød
Molekylær formel C25H21N3O3S
MDL nummer MFCD00063517
Mængde 10 mg
Følsomhed Light, Air and Moisture Sensitive
Synonym TRITC; MRITC
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO or methanol
Formel vægt 443.52
Fysisk form Pulver