Få mere at vide
MedChemExpress 5(6)-TAMRA
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Mængde | 200 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 125 mg/mL (290.39 mM; Need ultrasonic) |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.45 g/mol |
| CAS | 98181-63-6 |
| Synonym | 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine |