Få mere at vide
5,6-Methylenedioxy-2-phenylindol, 97%
Artikelnummer. 11379699
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379699 5 g 5g
11369699 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21065.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 64943-90-4 | C15H11NO2 | 237,258 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64943-90-4
Molekylær formel C15H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 237.258
MDL nummer MFCD00798602
InChI nøgle OURPDRQDIRKULF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-methylenedioxy-2-phenylindole, 6-phenyl-5h-1,3 dioxolo 4,5-f indole, 6-phenyl-2h,5h-1,3 dioxolo 4,5-f indole, acmc-20am77, 6-phenyl-5h-1,3-dioxolo 4,5-f indole, 5h-1,3-dioxolo 4,5-f indole,6-phenyl, 6-phenyl-2h-1,3-dioxolano 4,5-f indole
PubChem CID 4067102
IUPAC navn 6-phenyl-5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]indol
SMIL C1OC2=C(O1)C=C3C(=C2)C=C(N3)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole
Mængde 5 g
Formel vægt 237.26
Procent renhed 97%