Få mere at vide
5,6-Methylenedioxy-2-aminoindan, TRC
Artikelnummer. 30479824
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479824 500 mg
30472280 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30479824 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM303990500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132741-81-2
Molekylær formel C10 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Synonym MDAI, 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
IUPAC navn 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amin
SMIL NC1Cc2cc3OCOc3cc2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c11-8-1-6-3-9-10(13-5-12-9)4-7(6)2-8/h3-4,8H,1-2,5,11H2
Formel vægt 177.079