Få mere at vide
5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane, TRC
Artikelnummer. 30472280
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472280 50 mg
30479824 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30472280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30399050MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132741-81-2
Molekylær formel C10 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Synonym MDAI, 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
IUPAC navn 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amine
SMIL NC1Cc2cc3OCOc3cc2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c11-8-1-6-3-9-10(13-5-12-9)4-7(6)2-8/h3-4,8H,1-2,5,11H2
Formel vægt 177.079