Få mere at vide
5,6-Methylenedioxy-2-aminoindan (MDAI), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane |
| CAS | 132741-81-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H11 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | MDAI, 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c11-8-1-6-3-9-10(13-5-12-9)4-7(6)2-8/h3-4,8H,1-2,5,11H2 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | NC1Cc2cc3OCOc3cc2C1 |
| Vis mere |