Få mere at vide
5,6-Methylenedioxy-2-aminoindan (MDAI), LoGiCal
Artikelnummer. 30463981
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463981 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463981 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1275.05
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
CAS 132741-81-2
Analyt- eller komponentnavne 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym MDAI, 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c11-8-1-6-3-9-10(13-5-12-9)4-7(6)2-8/h3-4,8H,1-2,5,11H2
Løsningstype Fedt
SMIL NC1Cc2cc3OCOc3cc2C1
IUPAC navn 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Mængde 10 mg
Formel vægt 177,079 g/mol