missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-3-methyl-2-cyclohexen-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone |
| CAS | 343272-51-5 |
| Molekylær formel | C18 H18 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone, Nabumetone Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-12-7-16(10-17(19)8-12)14-3-4-15-11-18(20-2)6-5-13(15)9-14/h3-6,8-9,11,16H,7,10H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc2cc(ccc2c1)C3CC(=CC(=O)C3)C |
| IUPAC navn | 5-(6-methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.33 |
| Formel vægt | 266.1307 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?