Få mere at vide
Invitrogen™ 5(6)-FAM, SE (5-(og-6)-carboxyfluorescein, succinimidylester), blandede isomerer
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
Leder du efter overlegne alternativer til fluorescein? Vores Alexa Fluor Dye Series tilbyder alt, hvad du leder efter og mere til.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mg |
| Produkttype | 5(6)-FAM SE |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etiket eller farvestof | FITC (fluorescein) |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |