Få mere at vide
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazin, 99%
Beskrivelse
5,6-diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazin anvendes i vid udstrækning som et reagens til bestemmelse af submikrogram niveauer af jern i serum. Det bruges også til samtidig bestemmelse af jern og kobber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5,6-diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazin anvendes i vid udstrækning som et reagens til bestemmelse af submikrogram niveauer af jern i serum. Det bruges også til samtidig bestemmelse af jern og kobber.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazine |
| Smeltepunkt | 189 °C til 192 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 542151 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| IUPAC navn | 5,6-diphenyl-3-pyridin-2-yl-1,2,4-triazin |
| Formel vægt | 310.36 |
| Procent renhed | 99% |