Få mere at vide
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazine, 99%
Artikelnummer. 11430458
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11430458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24601.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1046-56-6 | C20H14N4 | 310.36 g/mol
5,6-diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazin anvendes i vid udstrækning som et reagens til bestemmelse af submikrogram niveauer af jern i serum. Det bruges også til samtidig bestemmelse af jern og kobber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5,6-diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazin anvendes i vid udstrækning som et reagens til bestemmelse af submikrogram niveauer af jern i serum. Det bruges også til samtidig bestemmelse af jern og kobber.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1046-56-6
Molekylær formel C20H14N4
Molekylvægt (g/mol) 310.36
MDL nummer MFCD00006462
InChI nøgle OTMYLOBWDNFTLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine, 1,2,4-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridinyl, 5,6-diphenyl-3-pyridin-2-yl-1,2,4-triazine, as-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl, 5,6-diphenyl-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine, maybridge1_007490, bio7c7, acmc-1boy4, cbmicro_025706
PubChem CID 70588
SMIL C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazine
Smeltepunkt 189°C to 192°C
Mængde 5 g
Beilstein 542151
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 5,6-diphenyl-3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazin
Formel vægt 310.36
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine