Få mere at vide
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazin, 99%
Artikelnummer. 11420458
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420458 1 g 1g
11430458 5 g 5g
11440458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24601.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1046-56-6 | C20H14N4 | 310,36 g/mol
5,6-diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazin anvendes i vid udstrækning som et reagens til bestemmelse af submikrogram niveauer af jern i serum. Det bruges også til samtidig bestemmelse af jern og kobber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5,6-diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazin anvendes i vid udstrækning som et reagens til bestemmelse af submikrogram niveauer af jern i serum. Det bruges også til samtidig bestemmelse af jern og kobber.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1046-56-6
Molekylær formel C20H14N4
Molekylvægt (g/mol) 310.36
MDL nummer MFCD00006462
InChI nøgle OTMYLOBWDNFTLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine, 1,2,4-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridinyl, 5,6-diphenyl-3-pyridin-2-yl-1,2,4-triazine, as-triazine, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl, 5,6-diphenyl-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine, maybridge1_007490, bio7c7, acmc-1boy4, cbmicro_025706
PubChem CID 70588
SMIL C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2 4-triazine
Smeltepunkt 189°C to 192°C
Mængde 1 g
Beilstein 542151
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 5,6-diphenyl-3-pyridin-2-yl-1,2,4-triazin
Formel vægt 310.36
Procent renhed 99%