Få mere at vide
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4in.-disulfonsyre mononatriumsalthydrat, 97%
Artikelnummer. 11431057
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431057 5 g 5g
11421057 1 g 1g
11441057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24066.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1266615-85-3 | C20H15N4NaO7S2 | 510,471 g/mol
5,6-diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4-disulfonsyre mononatriumsalthydrat bruges til den nøjagtige bestemmelse af submikrogram niveauer af serumjern. (dvs. reagens til den spektrofotometriske bestemmelse af Fe).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5,6-diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4″ -disulfonsyre mononatriumsalthydrat bruges til nøjagtig bestemmelse af submikrogram niveauer af serumjern. (dvs. reagens til den spektrofotometriske bestemmelse af Fe).
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis).
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1266615-85-3
Molekylær formel C20H15N4NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 510.471
MDL nummer MFCD00150794
InChI nøgle MBOKSYFCYXIJRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym ferrozine mono-sodium salt hydrate, pdt disulfonate monosodium salt hydrate, 5,6-diphenyl-3-2-pyridyl-1,2,4-triazine-4,4-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p inverted exclamation marka-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 3-2-pyridyl-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonic acid monosodium salt hydrate, sodium 4-3-pyridin-2-yl-6-4-sulfophenyl-1,2,4-triazin-5-yl benzenesulfonate hydrate
PubChem CID 71311205
IUPAC navn natrium;4-[3-pyridin-2-yl-6-(4-sulfophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]benzensulfonat;hydrat
SMIL C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=C(N=N2)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)O)C4=CC=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulfonic acid monosodium salt hydrate
Mængde 5 g
Beilstein 5222087
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist).
Formel vægt 492,47 (Vandfri)
Procent renhed 97%