Få mere at vide
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4'-disulfonsyre dinatriumsalthydrat, 97+%
Beskrivelse
Reagens til bestemmelse af serumjern. Reagens til samtidig spektrofotometrisk bestemmelse af jern og kobber. PDT er den ikke-sulfonerede forløber for Ferrozin (FZ), et almindeligt anvendt reagens til Fe(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens til bestemmelse af serumjern. Reagens til samtidig spektrofotometrisk bestemmelse af jern og kobber. PDT er den ikke-sulfonerede forløber for Ferrozin (FZ), et almindeligt anvendt reagens til Fe(II).
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 5222087 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 514.46 (Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate