Få mere at vide
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4'-disulfonsyre dinatriumsalthydrat, 97+%
Beskrivelse
Reagens til bestemmelse af serumjern. Reagens til samtidig spektrofotometrisk bestemmelse af jern og kobber. PDT er den ikke-sulfonerede forløber for Ferrozin (FZ), et almindeligt anvendt reagens til Fe(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens til bestemmelse af serumjern. Reagens til samtidig spektrofotometrisk bestemmelse af jern og kobber. PDT er den ikke-sulfonerede forløber for Ferrozin (FZ), et almindeligt anvendt reagens til Fe(II).
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 5222087 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 514.46 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 98% |