Få mere at vide
5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10521123
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10521123 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10595655 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10334442 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521123 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01743DA
Kemiske identifikatorer
CAS 4511-99-3
Molekylær formel C15H12N4
Molekylvægt (g/mol) 248.289
MDL nummer MFCD00047461
InChI nøgle NZRHOWNFGASHMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78268
IUPAC navn 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=NC(=N2)N)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3-amino-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine, diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine, as-triazine, 3-amino-3,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3-ylamine, 3-amino-5,6-diphenyl-as-triazine, as-triazine, 3-amino-5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine,5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine, 5,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3 2h-imine, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-3-ylamine
Formel vægt 248.29
Procent renhed 97%