Få mere at vide
5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438485
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438485 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15438485 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33464.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
CAS 307512-33-0
Smeltepunkt 238°C to 244°C
Molekylær formel C8H8N2S2
MDL nummer MFCD01917848
Mængde 500 mg
Synonym 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 5,6-dimethyl-3h-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, thieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylthiopheno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidin-4-ylhydrosulfide, 5,6-dimethyl-3h,4h-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, hydrosulfide, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidin-4-yl
InChI nøgle BPXRXYWYEMPYQU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(SC2=C1C(=S)NC=N2)C
IUPAC navn 5,6-dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thione
Molekylvægt (g/mol) 196.286
PubChem CID 727654
Formel vægt 196.29
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione