missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,6-Dimethylbenzotriazole Hydrate, TRC

Artikelnummer. 17972165
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972165 1 g
17901725 5 g
17920595 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17972165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4622751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1354973-50-4
Molekylær formel C8 H9 N3 . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Synonym 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole monohydrate, 5,6-Dimethyl-1,2,3-benzotriazole Hydrate, 5,6-Dimethylbenzotriazole Hydrate, NSC 62005 Hydrate
IUPAC navn 5,6-dimethyl-1H-benzotriazole;hydrate
SMIL O.Cc1cc2nn[nH]c2cc1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole monohydrate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9N3.H2O/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)10-11-9-7;/h3-4H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
Formel vægt 165.0902
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.