Få mere at vide
5,6-Dimethylbenzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dimethylbenzimidazole |
| CAS | 582-60-5 |
| Molekylær formel | C9 H10 N2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole, 5,6-dimethyl-, Benzimidazole, 5,6-dimethyl- (8CI), 5,6-Dimethyl-1H-benzimidazole, 5,6-Dimethylbenzimidazole, Dimedazol, Dimedazole, Dimesol, Dimezol, NSC 68316 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)11-5-10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1cc2nc[nH]c2cc1C |
| IUPAC navn | 5,6-dimethyl-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vægt | 146.0844 |