Få mere at vide
5,6-Dimethylbenzimidazole, Mikromol™
Beskrivelse
5,6-Dimethylbenzimidazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dimethylbenzimidazole |
| CAS | 582-60-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5,6-Dimethylbenzimidazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H10 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)11-5-10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1cc2nc[nH]c2cc1C |
| IUPAC navn | 5,6-dimethyl-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.19 |
| Vis mere |