Få mere at vide
5,6-dimethylbenzimidazol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10540741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10540741 25 g Glasflaske 25g
10306750 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10540741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115980250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 582-60-5 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 582-60-5
Molekylær formel C9H10N2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00005603
InChI nøgle LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethylbenzimidazole, dimedazol, dimedazole, dimesol, dimezol, 5,6-dimethyl-1h-benzo d imidazole, dimethylbenzimidazole, 1h-benzimidazole, 5,6-dimethyl, benzimidazole, 5,6-dimethyl, 5.6-dimethylbenzimidazole
PubChem CID 675
ChEBI CHEBI:15890
IUPAC navn 5,6-dimethyl-lH-1,3-benzodiazol
SMIL CC1=C(C)C=C2N=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 6-Dimethylbenzimidazole
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 203°C to 206°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 3258
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in diluted acids,soluble in chloroform,ether and ethanol
Formel vægt 146.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver