Få mere at vide
5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone, 98%
Artikelnummer. 11438406
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438406 1 g 1g
11448406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15421.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2033-30-9 | C9H10N2O | 162.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2033-30-9
Molekylær formel C9H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 162.192
MDL nummer MFCD00051725
InChI nøgle ORWJLFLEIZBRBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethyl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 5,6-dimethyl-2-benzimidazolinone, 1,3-dihydro-5,6-dimethyl-2h-benzimidazol-2-one, 5,6-dimethylbenzimidazolin-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5,6-dimethyl, 2h-benzimidazol-2-one,1,3-dihydro-5,6-dimethyl, 5,6-dimethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one, 5,6-dimethyl-1,3-dihydro-1,3-benzodiazol-2-one, 5,6-dimethyl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, acmc-1cmtt
PubChem CID 74853
IUPAC navn 5,6-dimethyl-1,3-dihydrobenzimidazol-2-on
SMIL CC1=CC2=C(C=C1C)NC(=O)N2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 139589
Formel vægt 162.19
Procent renhed 98%