Få mere at vide
5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole hydrate, 99%
Artikelnummer. 10366840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10366840 5 g Glasflaske 5g
10020850 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116050050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 4184-79-6 | C8H9N3 | 147.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4184-79-6
Molekylær formel C8H9N3
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00149344
InChI nøgle MVPKIPGHRNIOPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrate, acmc-1aqbb, 1h-benzotriazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylbenzotriazole, oxamethane, 5,6-dimethyl-2h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole monohydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole hydrate
PubChem CID 16219214
IUPAC navn 5,6-dimethyl-2H-benzotriazol;hydrat
SMIL CC1=C(C)C=C2N=NNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 6-Dimethyl-1H-benzotriazole hydrate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 153.0°C to 156.0°C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 147.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver