Få mere at vide
5,6-Dimethoxyindane-1,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dimethoxyindane-1,3-dione |
| CAS | 36517-91-6 |
| Molekylær formel | C11H10O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5,6-Dimethoxy-1H-Indene-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O4/c1-14-10-3-6-7(4-11(10)15-2)9(13)5-8(6)12/h3-4H,5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(C)NCC(O)c1oc2c(cccc2C(C)O)c1 |
| IUPAC navn | 5,6-dimethoxyindene-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.19 |
| Formel vægt | 206.0579 |