Få mere at vide
5,6-Dimethoxyindan-1-en, Mikromol™
Artikelnummer. 30462184
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462184 4 x 25 mg
30049690 25 mg
17962386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462184 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0677.1900254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5,6-Dimethoxyindan-1-en, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dimethoxy-1-indanone
CAS 2107-69-9
Analyt- eller komponentnavne 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 1-Indanone, 5,6-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, 5,6-Dimethoxy-1-indanone, 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, NSC 401450, Donepezil Hydrochloride Impurity B, Donepezil Impurity B
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC
IUPAC navn 5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 192,0786 g/mol