Få mere at vide
5,6-Dimethoxy-2-(4-pyridylmethylene)-1-indanone (Donepezil Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methylene]indan-1-one |
| CAS | 4803-74-1 |
| Molekylær formel | C17 H15 N O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methylene]indan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15NO3/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3/b13-7- |
| SMIL | COc1cc2C\C(=C\c3ccncc3)\C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | (2Z)-5,6-dimethoxy-2-(pyridin-4-ylmethylidene)-3H-inden-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.31 |
| Formel vægt | 281.1052 |