Få mere at vide
5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidyl)methyl]indan hydrochlorid (donepezil-urenhed), TRC
Artikelnummer. 30370331
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30370331 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30370331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4607215MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidyl)methyl]indane Hydrochloride(Donepezil Impurity)
CAS 1034439-43-4
Molekylær formel C17H26ClNO2
Mængde 5 mg
Synonym 4-[(2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine Hydrochloride, Donepezil Desbenzyl Deoxy Impurity F
InChI formel InChI=1S/C17H25NO2.ClH/c1-19-16-10-14-8-13(7-12-3-5-18-6-4-12)9-15(14)11-17(16)20-2;/h10-13,18H,3-9H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.COc1cc2CC(CC3CCNCC3)Cc2cc1OC
Molekylvægt (g/mol) 311.85
Formel vægt 311.1652