Få mere at vide
5,6-Dimethoxy-1-indanon, TRC
Artikelnummer. 30385101
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30385101 5 g
1 options
Artikelnummer. 30385101 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4606775G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dimethoxy-1-indanone
CAS 2107-69-9
Molekylær formel C11 H12 O3
Mængde 5 g
Synonym 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 1-Indanone, 5,6-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, 5,6-Dimethoxy-1-indanone, 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, NSC 401450
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMIL COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC
IUPAC navn 5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Formel vægt 192.0786