Få mere at vide
5,6-Dihydroxyindoline Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dihydroxyindoline Hydrobromide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2.BrH/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11;/h3-4,9-11H,1-2H2;1H |
| Formel vægt | 230.9895 |