Få mere at vide
5,6-Dihydroxyindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dihydroxyindole |
| CAS | 3131-52-0 |
| Molekylær formel | C8H7NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Dopamine Impurity 22 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11/h1-4,9-11H |
| SMIL | Oc1cc2cc[nH]c2cc1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.15 |
| Formel vægt | 149.0477 |