Få mere at vide
5,6-Dihydroxyflavon, 97%
Artikelnummer. 15493587
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493587 250 mg 250mg
11401720 1 g 1g
11411720 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27039.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 6665-66-3 | C15H10O4 | 254,241 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6665-66-3
Molekylær formel C15H10O4
Molekylvægt (g/mol) 254.241
MDL nummer MFCD00601534
InChI nøgle AGZAGADSYIYYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dihydroxyflavone, 5,6-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5,6-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,6-dihydroxy-2-phenyl
PubChem CID 14349487
IUPAC navn 5,6-dihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dihydroxyflavone
Mængde 250 mg
Formel vægt 254.24
Procent renhed 97%