Få mere at vide
5,6-Dihydrouridine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16437467 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16437467 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113047
MedChemExpress 5,6-Dihydrouridine is a modified base found in conserved positions in the D-loop of tRNA in Bacteria, Eukaryota, and some Archaea.
5,6-Dihydrouridine is a modified base found in conserved positions in the D-loop of tRNA in Bacteria, Eukaryota, and some Archaea.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dihydrouridine
CAS 5627-05-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H14N2O6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (406.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 35.71 mg/mL (145.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2CCC(NC2=O)=O)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 246.22
Formel vægt 246.22
Procent renhed 99.66%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism