Få mere at vide
5,6-Dihydrouracil, 97%
Beskrivelse
5,6-Dihydrouracil virker som et mellemprodukt i katabolismen af uracil.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5,6-dihydrouracil fungerer som et mellemprodukt i katabolismen af uracil.
Opløselighed
Opløseligt i natriumhydroxid.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dihydrouracil |
| Smeltepunkt | 278 °C til 280 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 112496 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i natriumhydroxid. |
| Formel vægt | 114.1 |
| Procent renhed | 97% |