Få mere at vide
5,6-Dihydrouracil, 97%
Artikelnummer. 11311437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311437 1 g 1g
11321437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01918.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 504-07-4 | C4H6N2O2 | 114,10 g/mol
5,6-Dihydrouracil virker som et mellemprodukt i katabolismen af uracil.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5,6-dihydrouracil fungerer som et mellemprodukt i katabolismen af uracil.
Opløselighed
Opløseligt i natriumhydroxid.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-07-4
Molekylær formel C4H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 114.10
MDL nummer MFCD00006029
InChI nøgle OIVLITBTBDPEFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrouracil, 5,6-dihydrouracil, hydrouracil, 5,6-dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine, dihydropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, dihydrouracile, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, dihydro, di-h-uracil, dihydro-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, hydrouracil 8ci
PubChem CID 649
ChEBI CHEBI:15901
IUPAC navn 1,3-diazinan-2,4-dion
SMIL O=C1CCNC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dihydrouracil
Smeltepunkt 278 °C til 280 °C
Mængde 1 g
Beilstein 112496
Opløselighedsinformation Opløselig i natriumhydroxid.
Formel vægt 114.1
Procent renhed 97%