Få mere at vide
5,6-Dihydrothymine-alpha,alpha,alpha,5,6,6-d6, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dihydro-5-methyluracil alpha,alpha,alpha,5,6,6-d6 |
| CAS | 334473-42-6 |
| Molekylær formel | C5 2H6 H2 N2 O2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 2,4(1 H,3 H)-Pyrimidinedione-5,6-d2, dihydro-6-d-5-(methyl-d3)- (9 CI), 5-Methylhydrouracil-d6, Dihydro-5-(methyl-d3)-2,4(1 H,3 H)-pyrimidinedione-5,6,6-d3, 5,6-Dihydro-5-methyluracil-α,α,α,5,6,6-D6, 5,6-Dihydrothymine-d6, 5-(Methyl-d3)dihydropyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione-5,6,6-d3, 5-(Methyl-d3)dihydropyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione-5,6,6-d3, 5-(Methyl-d3)dihydropyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione-5,6,6-d3, 5-(Methyl-d3)dihydropyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione-5,6,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h3H,2H2,1H3,(H2,6,7,8,9)/i1D3,2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C1([2 H])C(=O)NC(=O)NC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 5,6,6-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)-1,3-diazinane-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vægt | 134.0962 g/mol |
| Show More |