Få mere at vide
5,6-Dihydroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,7(1H,4H)-dione, TRC
Product Code. 30388528
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
30388528 100 mg
1 options
Product Code. 30388528 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD449195100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dihydroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,7(1H,4H)-dione
CAS 92260-81-6
Molekylær formel C11 H10 N2 O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N2O2/c14-9-5-2-6-13-10-7(9)3-1-4-8(10)12-11(13)15/h1,3-4H,2,5-6H2,(H,12,15)
SMIL O=C1CCCN2C(=O)Nc3cccc1c23
Molekylvægt (g/mol) 202.21
Formel vægt 202.0742