Få mere at vide
5,6-Dihydrodihydroxycarbaryl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbaryl-5,6-dihydro-5,6-dihydroxy |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO4/c1-13-12(16)17-10-4-2-3-8-7(10)5-6-9(14)11(8)15/h2-6,9,11,14-15H,1H3,(H,13,16) |
| Formel vægt | 235.0845 |