Få mere at vide
5,6-Dihydro Tofacitinib, TRC
Artikelnummer. 30134367
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134367 50 mg
30010509 25 mg
30007968 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45024050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1640972-35-5
Molekylær formel C16H22N6O
Molekylvægt (g/mol) 314.39
Synonym 5,6-Dihydro CP-690550, 3-((3R,4R)-3-((6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)(methyl)amino)-4-methylpiperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile
SMIL O=C(CC#N)N(C1)CC[C@@H](C)[C@H]1N(C)C2=C3C(NCC3)=NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dihydro CP-690550
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22N6O/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16/h10-11,13H,3-5,7-9H2,1-2H3,(H,18,19,20)/t11-,13+/m1/s1
Formel vægt 314.1855
Procent renhed >95%