Få mere at vide
5,6-Dihydro Thymine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dihydro-5-methyluracil alpha,alpha,alpha,5,6,6-d6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h3H,2H2,1H3,(H2,6,7,8,9)/i1D3,2D2,3D |
| Formel vægt | 134.0962 |