Få mere at vide
5,6-Dihydro-6-ethenyl-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dihydro-6-ethenyl-4-hydroxy-2H-pyran-2-one |
| CAS | 117081-50-2 |
| Molekylær formel | C7H8O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 6-Ethenyl-5,6-dihydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-3-5(8)4-7(9)10-6/h2,6H,1,3-4H2 |
| SMIL | C=CC1CC(=O)CC(=O)O1 |
| IUPAC navn | 6-ethenyloxane-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vægt | 140.0473 |